gőznyomás
7.3 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
form
crystalline powder
összetétel
Degree of hydration, 4-6
SMILES string
O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYKLGTUKGYURDP-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3