Fontos dokumentumok
451304
Terbium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Terbium chloride, Terbium trichloride, Terbium(III) chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: terbium
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
588 °C (lit.)
sűrűség
4.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Tb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Tb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFISHBQNVWAVFU-UHFFFAOYSA-K
kiegészítő
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.