Fontos dokumentumok
737461
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanephosphonic acid
95%
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
95%
form
solid
mp
168-173 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OP(O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6F13O3P/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H2,22,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DEXIXSRZQUFPIK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.