Merck
298298
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Praseodymium trichloride, Praseodymium(3+) chloride, Trichloropraseodymium
About This Item
Lineáris képlet:
PrCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
247.27
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: praseodymium
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
786 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Pr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Pr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.