Fontos dokumentumok
439649
Thulium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Thulium trichloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: thulium
reagent type: catalyst
SMILES string
Cl[Tm](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Tm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ILOTUXNTERMOJL-UHFFFAOYSA-K
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
kiegészítő
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.