Fontos dokumentumok
249548
2-Naphthalenesulfonic acid
technical grade, 70%
Szinonimák:
β-Naphthalenesulfonic acid, 2-Naphthylsulfonic acid, 2-Sulfonaphthalene
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
70%
form
solid
oldhatóság
water: freely soluble(lit.)
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
OS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O3S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... EGFR(1956) , LCK(3932)
Általános leírás
Fizikai tulajdonságok
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?