Fontos dokumentumok
675075
8-Mercaptooctanoic acid
95%
Szinonimák:
8-Thiooctanoic acid, MOA
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.4808
sűrűség
1.0326 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCS
InChI
1S/C8H16O2S/c9-8(10)6-4-2-1-3-5-7-11/h11H,1-7H2,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYEMIKRWWMYBFG-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.