Fontos dokumentumok
127078
N,N,N′,N′-Tetraethylethylenediamine
98%
Szinonimák:
TEEDA
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.4343 (lit.)
bp
189-192 °C (lit.)
sűrűség
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCN(CC)CCN(CC)CC
InChI
1S/C10H24N2/c1-5-11(6-2)9-10-12(7-3)8-4/h5-10H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIHKMUNUGQVFES-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
138.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
59 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)