Fontos dokumentumok
B8703
Benzoin methyl ether
96%
Szinonimák:
α-Methoxy-α-phenylacetophenone, 2-Methoxy-2-phenylacetophenone
Teszt
96%
Forma
crystals
mp
47.5-48.5 °C (lit.)
SMILES string
COC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c1-17-15(13-10-6-3-7-11-13)14(16)12-8-4-2-5-9-12/h2-11,15H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQZJOQXSCSZQPS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.