Merck
N18005
Sigma-Aldrich
5-Nitroisophthalic acid
98%
Szinonimák:
5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H3-1,3-(CO2H)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
211.13
Beilstein:
1976587
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
mp
259-261 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBDAHKQJXVLAID-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
373.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
189.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)