Fontos dokumentumok
444278-M
Millipore
MMP-9 Inhibitor I
≥93% (HPLC), solid, MMP-9 inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
MMP-9 Inhibitor I
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H33N3O5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
511.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
Terméknév
MMP-9 Inhibitor I, MMP-9 Inhibitor I, CAS 1177749-58-4, is a cell-permeable, potent, and reversible MMP-9 Inhibitor (IC₅₀ = 5 nM). At high concentration inhibits MMP-1 (IC₅₀ = 1.05 µM) & MMP-13 (IC₅₀ = 113 nM).
Minőségi szint
Teszt
≥93% (HPLC)
Forma
solid
hatékonyság
5 nM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[S](=O)(N(Cc3ccccc3)c2c(cc(cc2C(=O)NO)CN(CC)CC)C)Oc1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C27H33N3O5S/c1-5-29(6-2)18-22-16-20(3)26(25(17-22)27(31)28-32)30(19-21-10-8-7-9-11-21)36(33)35-24-14-12-23(34-4)13-15-24/h7-17,32H,5-6,18-19H2,1-4H3,(H,28,31)
Általános leírás
A cell-permeable, potent, selective, and reversible MMP-9 Inhibitor (IC50 = 5 nM). Inhibits MMP-1 (IC50 = 1.05 µM) and MMP-13 (IC50 = 113 nM) only at much higher concentrations.
A cell-permeable, potent, selective, and reversible inhibitor of MMP-9 (IC50 = 5 nM). Also inhibits MMP-1 (IC50 = 1.05 µM) and MMP-13 IC50 = 113 nM) at higher concentrations.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
MMP-9
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Levin, J.I., et al. 2001. Bioorg. Med. Chem. Lett.11, 2189.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.