Merck
T70203
Sigma-Aldrich
Trimethoxyboroxine
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H9B3O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.53
Beilstein:
1709158
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
30 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.4 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
sűrűség
1.195 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COb1ob(OC)ob(OC)o1
InChI
1S/C3H9B3O6/c1-7-4-10-5(8-2)12-6(9-3)11-4/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFMOJHVRFMOIGF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
48.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)