Merck
103136
Sigma-Aldrich
Iodopentafluorobenzene
99%
Szinonimák:
2,3,4,5,6-Pentafluoroiodobenzene, Pentafluoroiodobenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6F5I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
293.96
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.496 (lit.)
bp
161 °C (lit.)
sűrűség
2.204 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
iodo
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(I)c(F)c1F
InChI
1S/C6F5I/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPYHNLNYCRZOGY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Iodopentafluorobenzene forms supramolecular complexes with aromatic electron donors by forming halogen bonds to form discrete heterodimeric aggregates.
Alkalmazás
  • Iodopentafluorobenzene was used to study the formation of radical ions of iodopentafluorobenzene in aqueous solution.
  • It was used as solvent in a study to determine singlet oxgen lifetimes from phosphorescence decays in halogen substituted perfluorinated solvents by infrared emission spectrometery.
  • It has potential applications in plasma processing industry and in preparation of catalysts.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Formation and redox properties of radical ions of iodopentafluorobenzene in aqueous solution: a pulse radiolysis study
Mohan H and Mittal JP
The Journal of Physical Chemistry, 99(33), 12559-12564 (1995)
Influence of heavy atoms on the deactivation of singlet oxygen (1. DELTA. g) in solution
Schmidt R
Journal of the American Chemical Society, 111(18), 6983-6987 (1989)
Co-crystals of iodopentafluorobenzene with nitrogen donors: 2-D molecular assemblies through halogen bonding and aryl-perfluoroaryl interactions.
Wasilewska A, et al.
CrystEngComm, 9(3), 203-206 (2007)
Chenxin Ran et al.
Chemical Society reviews, 47(12), 4581-4610 (2018-04-24)
The rapid development of solar cells (SCs) based on organic-inorganic hybrid metal triiodide perovskite (MTP) materials holds great promise for next-generation photovoltaic devices. The demonstrated power conversion efficiency of the SCs based on MTP (PSCs for short) has reached over
Iodopentafluorobenzene: Electronic state spectroscopy by high-resolution vacuum ultraviolet photoabsorption and photoelectron spectroscopy.
Eden S, et al.
Chemical Physics, 359(1), 111-117 (2009)