Fontos dokumentumok
GE17-1332-01
Repel-silane ES
Cytiva 17-1332-01, pack of 500 mL
Szinonimák:
Silane Treatment
About This Item
UNSPSC kód:
41105323
NACRES:
NA.25
Forma
liquid
Jellemzők
wetted part: no
kiszerelés
pack of 500 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-1332-01
tárolási körülmény
dry at room temperature
protect from light
szín
Colorless
oldhatóság
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
Általános leírás
PlusOne Repel-Silane ES. Repel-Silane ES is a 2% solution of dimethyldichlorosilane dissolved in octamethylcyclooctasilane, a low toxicity, environmentally safe solvent.
Alkalmazás
It is used to inhibit sticking of polyacrylamide gels, agarose gels, and nucleic acids to glass surfaces.
Tárolás és stabilitás
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
132.8 °F
Lobbanási pont (C)
56 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)