Fontos dokumentumok
175552
Trichlorosilane
99%
Szinonimák:
Hydrotrichlorosilane, Silicochloroform, Silicon chloride hydride, Trichloromonosilane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
9.75 psi ( 20 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
robbanási határérték
70 %
bp
32-34 °C (lit.)
sűrűség
1.342 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[SiH](Cl)Cl
InChI
1S/Cl3HSi/c1-4(2)3/h4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDHXKXAHOVTTAH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Other possible applications:
- Asymmetric reduction of N-aryl ketimines in the presence of a novel
L-valine-derived catalyst to form secondary amines.
- Hydrosilylation of imidazolinones to form chiral imidazolidinones in the presence of a 2,2′-bispyrrolidine based Lewis base organocatalyst.
- Trichlorosilane activated with chiral N-formylproline
derivatives is an effective reagent for the reduction of imines to form
enantiomerically enriched amines.
- Trichlorosilane reacts with dimethylformamide to form hypervalent hydridosilicates, which can reduce aldehydes to alcohols, imines to amines, and also for the reductive amination of aldehydes.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
<-2.2 °F - Equilibrium method
Lobbanási pont (C)
< -19 °C - Equilibrium method
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?