Merck
439908
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
98%
Szinonimák:
N,N′-Di-Boc-S-methylisothiourea, 1,3-Di-Boc-2-methylisothiourea, N,N′-Bis(tert-butoxycarbonyl)-S-methylisothiourea
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CO2CN=C(SCH3)NHCO2C(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
290.38
Beilstein:
5815984
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
115-121 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CS\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N/C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H22N2O4S/c1-11(2,3)17-9(15)13-8(19-7)14-10(16)18-12(4,5)6/h1-7H3,(H,13,14,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UQJXXWHAJKRDKY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Liam Martin et al.
Biomacromolecules, 19(8), 3190-3200 (2018-06-12)
A range of well-defined guanidinium-rich linear polymers with demonstrable efficiency for cellular internalization were developed. A protected guanidinium-functional acrylamide monomer (di-Boc-guanidinium ethyl acrylamide, GEAdiBoc) was synthesized and then polymerized via RAFT polymerization to yield well-defined homopolymers, which were then deprotected