Fontos dokumentumok
496871
1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)guanidine
98%
Szinonimák:
C,C′-Bis(1,1-dimethylethyl) N,N′-(carbonimidoyl)bis[carbamate], Di-Boc-guanidine, N,N′-Bis(Boc)guanidine, N,N′-Di-Boc-guanidine, N1,N2-Bis(tert-butoxycarbonyl)guanidine, N1,N2-Bis(tert-butyloxycarbonyl)guanidine, tert-Butyl [N-(tert-butoxycarbonyl)carbamimidoyl]carbamate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
mp
141-144 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC(=N)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21N3O4/c1-10(2,3)17-8(15)13-7(12)14-9(16)18-11(4,5)6/h1-6H3,(H3,12,13,14,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPWFNCFRPQFWGS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)