Merck
15033
Sigma-Aldrich
1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine
≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
N,N′-Bis(tert-butoxycarboyl)-N′′-trifylguanidine
About This Item
Lineáris képlet:
CF3SO2N=C[NHCO2C(CH3)3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
391.36
Beilstein:
7947176
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
solid
mp
113 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N\S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H20F3N3O6S/c1-10(2,3)23-8(19)16-7(17-9(20)24-11(4,5)6)18-25(21,22)12(13,14)15/h1-6H3,(H2,16,17,18,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOQZIPJCBUYLIR-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Guanidinylation reagents for amines and peptides
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tom S Carter et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(32), 9311-9315 (2016-06-18)
Biomimetic carbohydrate receptors ("synthetic lectins") have potential as agents for biological research and medicine. However, although effective strategies are available for "all-equatorial" carbohydrates (glucose, etc.), the recognition of other types of saccharide under natural (aqueous) conditions is less well developed.
Abdelkader A Metwally et al.
Pharmaceutics, 3(3), 406-424 (2011-01-01)
Four guanidine derivatives of N4,N9-diacylated spermine have been designed, synthesized, and characterized. These guanidine-containing cationic lipids bound siRNA and formed nanoparticles. Two cationic lipids with C18 unsaturated chains, N1,N12-diamidino-N4,N9-dioleoylspermine and N1,N12-diamidino-N4-linoleoyl-N9-oleoylspermine, were more efficient in terms of GFP expression reduction
K. Feichtinger et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 8432-8432 (1998)
Maryam Pourhajibagher et al.
Photodiagnosis and photodynamic therapy, 31, 101834-101834 (2020-05-29)
Antimicrobial photodynamic therapy (aPDT) is a treatment to deal with microorganisms, which is limited to treating microbial biofilms due to poor light penetration. Sonodynamic antimicrobial chemotherapy (SACT) can be used for circumventing the limitations of aPDT to inhibit the polymicrobial