Merck
458783
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
95%
Szinonimák:
1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-methylisothiourea, 2-Methyl-1,3-di-Z-isothiourea
Méret kiválasztása
25 G
54 000,00 Ft
54 000,00 Ft
Listaár135 000,00 FtTakarítson meg 60%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
54 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2O2CN=C(SCH3)NHCO2CH2C6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
358.41
Beilstein:
9211307
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
54 000,00 Ft
Listaár135 000,00 FtTakarítson meg 60%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
60-63 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
phenyl
thioether
SMILES string
CS\C(NC(=O)OCc1ccccc1)=N/C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H18N2O4S/c1-25-16(19-17(21)23-12-14-8-4-2-5-9-14)20-18(22)24-13-15-10-6-3-7-11-15/h2-11H,12-13H2,1H3,(H,19,20,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CGAMNSKIHXUDMK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
David M Raffel et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(9), 2078-2088 (2007-04-11)
The norepinephrine transporter (NET) substrates [123I]-m-iodobenzylguanidine (MIBG) and [11C]-m-hydroxyephedrine (HED) are used as markers of cardiac sympathetic neurons and adrenergic tumors (pheochromocytoma, neuroblastoma). However, their rapid NET transport rates limit their ability to provide accurate measurements of cardiac nerve density.
Jun Shimokawa et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(23), 6878-6888 (2005-09-15)
Asymmetric total synthesis of batzelladine A (1) and batzelladine D (2) has been achieved. Our synthesis of batzelladines features 1) stereoselective construction of the cyclic guanidine system by means of successive 1,3-dipolar cycloaddition reaction and subsequent cyclization, 2) direct esterification
Application of molecular topology to the search of novel NSAIDs: experimental validation of activity.
Galvez-Llompart M, et al.
Letters in Drug Design & Discovery, 7(6), 438-445 (2010)