Merck
434167
Sigma-Aldrich
N,N′-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine
98%, for peptide synthesis
Szinonimák:
N,N′-Bis-Boc-1-guanylpyrazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H22N4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
310.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
N,N′-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine, 98%
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
86-90 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N\C(=N\C(=O)OC(C)(C)C)n1cccn1
InChI
1S/C14H22N4O4/c1-13(2,3)21-11(19)16-10(18-9-7-8-15-18)17-12(20)22-14(4,5)6/h7-9H,1-6H3,(H,16,17,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QFNFDHNZVTWZED-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)