Fontos dokumentumok
218928
Sodium dichloroisocyanurate
96%
Szinonimák:
NaDCC, 3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-s-triazinedione sodium salt, Dichloro-s-triazinetrione sodium salt
Teszt
96%
Forma
(Granules or Granular Powder)
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
SMILES string
[Na]N1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
InChI
1S/C3HCl2N3O3.Na/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11;/h(H,6,9,10);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSFGZHUJTJBYFA-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- N-monochlorination and dehydrochlorination of amino esters
- Chlorination to detect ammonium via formation of colored zebra-bands in a deteting tube
- Synthesis of antimicrobial polyurethane additives to control biofilm
- Preparation of bromochloroisocyanurate for electrophilic cobromination of alkenes and bromination of arenes
- An oxidizing reagent for the preparation of tetrazene(N–N=N–N)-linked bi(1,2,4-triazole) from 4-amino-1,2,4-triazole by oxidizing N-NH2 functional group.
- A chlorinating agent for the N-monochlorination of α-amino esters and α-amino-β-diesters.
It can also be used to prepare NaDCC immobilized magnetic nano-Fe3O4 material, which is used as an excellent disinfectant as well as a wastewater treatment agent.
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?