Merck
357642
Sigma-Aldrich
4′-tert-Butylacetophenone
97%
Szinonimák:
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone
Méret kiválasztása
5 G
42 080,00 Ft
42 080,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
42 080,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CC6H4COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.25
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
42 080,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.52 (lit.)
bp
107-108 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17-18 °C (dimorphic) (lit.)
sűrűség
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H16O/c1-9(13)10-5-7-11(8-6-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4′-tert-Butylacetophenone is a para-substituted acetophenone.
Alkalmazás
4′-tert-Butylacetophenone may be used in the synthesis of 2-pyridone derivatives and their fluorescence spectra has been evaluated.[1]
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
86.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
30 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Some 3-cyano-4, 6-diaryl-2-pyridones with luminiscent properties.
Kuthan J, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 44(8), 2409-2416 (1979)