Merck
89700
Supelco
Toluene-3,4-dithiol
for spectrophotometric det. of Mo, Sn, W, and also Ag and Re, ≥97.0%
Szinonimák:
3,4-Dimercaptotoluene, 4-Methyl-1,2-benzenedithiol, ‘Dithiol’
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H3(SH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.27
Beilstein:
1635270
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Forma:
powder
Teszt:
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Forma
powder
minőség
for spectrophotometric det. of Mo, Sn, W, and also Ag and Re
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp
135-137 °C/17 mmHg (lit.)
mp
28-32 °C
30-33 °C (lit.)
sűrűség
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(S)c(S)c1
InChI
1S/C7H8S2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIAAGQAEVGMHPM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Toluene-3,4-dithiol with molybdenum(VI) in mineral acid forms dark-green coloured complex. It is purified by vacuum distillation under nitrogen.
Alkalmazás
Toluene-3,4-dithiol may be suitable as colorimetric reagent for the determination of technetium using spectrophotometry.
Egyéb megjegyzések
Reagent for the spectrophotometric determination of Mo, Sn, W, and also Ag and Re
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kuang Lu Cheng, Keihei Ueno, Toshiaki Imamur
CRC Handbook of Organic Analytical Reagents, 474-474 (1992)
K.L. Cheng et al. et al.
Handbook of Organic Analytical Reagents null
W John Williams
Handbook of Anion Determination, 113-113 (2013)
Spectrophotometric Determination of Technetium with Toluene-3, 4-dithiol.
Miller, FRANCIS J., and PAUL F. Thomason.
Analytical Chemistry, 33, 404-406 (1961)
E P Welsch
Talanta, 30(11), 876-878 (1983-11-01)
1-g sample is decomposed with nitric and hydrofluoric acids, and after evaporation of the solution to dryness the residue is dissolved in concentrated hydrochloric acid. A clear aliquot is treated with stannous chloride to inhibit interferences. The blue tungsten dithiol