Merck
28125
Sigma-Aldrich
18-Crown-6
purum, ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
18C6, 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H24O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
264.32
Beilstein:
1619616
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥99.0% (GC)
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
solid
mp
38-41 °C
42-45 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
O1CCOCCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
18-Crown-6 can be used as a model for crown ethers to study the effect of acid-base properties of mixed solvent on their solution enthalpy.It is generally used as a phase transfer catalyst and a complexing agent. It specifically binds to potassium ion, ammonium or protonated alkyl amines to form complexes.
Can be useful as phase-transfer catalysts.
Egyéb megjegyzések
Macrocyclic polyethers with repeating (-CH2CH2O) units. The compounds are ionophoric (form stable complexes with cations).
Phase transfer catalyst, complexing-agent
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lower rim calix (4) arene ketone derivatives and their interaction with alkali metal cations. Structural and thermodynamic (solution and complexation) characterisation of the tetraphenyl ketone derivative and its sodium complex.
de Namor AFD, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 3(18), 4010-4021 (2001)
Counter cation-controlled air oxidation of manganese derivatives of tetrachlorocatechol.
Ruiz R, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 3(2), 76-79 (2000)
Effect of base-acid properties of the mixtures of water with methanol on the solution enthalpy of selected cyclic ethers in this mixture at 298.15 K.
Jozwiak M and Warczakowska A
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 121(2), 765-770 (2015)
Separation of transition metal cations by capillary electrophoresis optimization of complexing agent concentrations (lactic acid and 18-crown-6).
Francois C, et al.
Journal of Chromatography A, 717(1-2), 393-408 (1995)
Chiral separations by host-guest complexation with cyclodextrin and crown ether in capillary zone electrophoresis.
Kuhn R, et al.
Chromatographia, 33(1-2), 32-36 (1992)