Fontos dokumentumok
C87908
Cyanamide solution
50 wt. % in H2O
Szinonimák:
Alzogur, Amidocyanogen, Amino cyanide, Carbamonitrile, Carbimide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
50 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.405
sűrűség
1.082 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC#N
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?