Fontos dokumentumok
438928
Calcium cyanamide
technical grade
Szinonimák:
Calcium carbimide, Cyanamide calcium derivative, Cyanamide calcium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Teszt
≥85% (perchloric acid titration)
Forma
solid
összetétel
Ca, 45%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Ca]=NC#N
InChI
1S/CN2.Ca/c2-1-3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QFSRQFUIHVTIDL-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3 - Water-react 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?