Merck
683248
Sigma-Aldrich
(11bR)-2,6-Bis(diphenylphosphino)-N,N-dimethyldinaphtho[2,1-d:1′,2′-f]-1,3,2-dioxaphosphepin-4-amine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46H36NO2P3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
727.70
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
mp
245-249 °C
funkcionális csoport
amine
phosphine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)P1Oc2c(cc3ccccc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)P(c6ccccc6)c7ccccc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C46H36NO2P3/c1-47(2)52-48-45-41(50(35-21-7-3-8-22-35)36-23-9-4-10-24-36)31-33-19-15-17-29-39(33)43(45)44-40-30-18-16-20-34(40)32-42(46(44)49-52)51(37-25-11-5-12-26-37)38-27-13-6-14-28-38/h3-32H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVTXDRKUFXCFCF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
(11bR)-2,6-Bis(diphenylphosphino)-N,N-dimethyldinaphtho[2,1-d:1′,2′-f]-1,3,2-dioxaphosphepin-4-amine is a phosphine-phosphoramidite ligand, which can be used in:
  • The stereoselective preparation of aminoesters via rhodium-catalyzed enantioselective hydrogenation of dehydroaminoesters.
  • The Rh-catalyzed asymmetric hydrogenation of N-(α-arylvinyl) acetamides.
Jogi információk
Sold under license from DSM for research purposes only.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthesis of Triphosphorous Bidentate Phosphine-Phosphoramidite Ligands: Application in the Highly Enantioselective Hydrogenation of ortho-Substituted Aryl Enamides
Zhang W and Zhang X
Angewandte Chemie (International ed. in English), 118(33), 5641-5644 (2006)
Highly enantioselective hydrogenation of α-dehydroamino esters and itaconates with triphosphorous bidentate ligands and the unprecedented solvent effect thereof
Zhang W and Zhang X
The Journal of Organic Chemistry, 72(3), 1020-1023 (2007)