Fontos dokumentumok
432121
Ytterbium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.98% trace metals basis
Szinonimák:
Ytterbium trifluoride
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.98% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: ytterbium
szennyeződések
≤250.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
sűrűség
~8.20 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Yb](F)F
InChI
1S/3FH.Yb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XASAPYQVQBKMIN-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.