Fontos dokumentumok
M26305
N-Methylacetamide
≥99%
Szinonimák:
Acetylmethylamine
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.433 (lit.)
bp
204-206 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
sűrűség
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CNC(C)=O
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHLUUHNLEMFGTQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- To synthesize N-methyl-N-(3-thienyl)acetamide by reacting with 3-bromothiophene in the presence of CuI catalyst and N,N′-dimethylethylenediamine.(1)
- As a ligand to synthesize the zirconium(IV) complex, Zr(MeC(O)NMe)4 by reacting with tetrakis(dimethylamido)zirconium.(2)
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
240.8 °F
Lobbanási pont (C)
116 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?