Fontos dokumentumok
574201
Cerium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Cerous sulfate
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cerium
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
[Ce+3].[Ce+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ce.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OZECDDHOAMNMQI-UHFFFAOYSA-H
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?