Merck
449954
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Neodymium fluoride, Neodymium trifluoride
About This Item
Lineáris képlet:
NdF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
201.24
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.99% trace metals basis
grade:
anhydrous
Forma:
powder
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: neodymium
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
bp
2300 °C (lit.)
sűrűség
6.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Nd](F)F
InChI
1S/3FH.Nd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XRADHEAKQRNYQQ-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Used extensively in the preparation and study of fluorinated glasses.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
J. Alloy Compounds, 232, 53-53 (1996)
Z S Žunic et al.
Radiation protection dosimetry, 184(3-4), 319-323 (2019-04-30)
Urine, hair and nail samples were collected from a population of both sex aged from 40 to 87 years in Niška Banja (227 km south of Belgrade, Serbia) with a high level of natural radioactivity (HLNRA). To assess and monitor
Journal of Non-Crystalline Solids, 204, 178-178 (1996)
Journal of Materials Science Letters, 15, 1854-1854 (1996)
Journal of Applied Physiology, 79, 3477-3477 (1996)
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.