Fontos dokumentumok
PHR1485
Hydroxypropyl Cellulose
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Hydroxypropyl cellulose, HPC
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1329800
API-család
hydroxypropyl cellulose
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
752 °F
kiszerelés
pkg of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
sűrűség
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Hydroxypropyl Cellulose is a cellulose ether which is formed by the chemical interaction of the hydroxyl groups with the glucose residues of cellulose at positions 2, 3, and/or 6. It is typically utilized as a drug excipient.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?