Fontos dokumentumok
535931
Poly(acrylic acid) solution
average Mw ~2,000, 50 wt. % in H2O, electronic grade
Szinonimák:
PAA
About This Item
Javasolt termékek
grade
electronic grade
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~2,000
koncentráció
50 wt. % in H2O
bp
116 °C
sűrűség
1.15 g/mL at 25 °C
SMILES string
OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- a surfactant in the formation of photonic crystals
- a binder for the development of Silicon anode based lithium ion batteries
- polyelectrolyte membranes for electronics and optoelectronics based applications
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Laboratory safety tools: Offers educational tools for chemistry, prioritizing customer health and safety, with online support available.
We have discussed shortly the applications of 1:1 and 2:1 phyllosilicate material in membrane technology, as well as the basic geometric understanding of their layered structures.