Fontos dokumentumok
438464
Potassium iodate
99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Potassium iodate, Potassium iodine oxide (KIO3 )
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.995% trace metals basis
Forma
powder and chunks
szennyeződések
≤30 ppm Trace metallic impurities
mp
560 °C (lit.)
sűrűség
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)