Fontos dokumentumok
202762
Barium sulfate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Baryte
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder
SMILES string
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)