Merck
429554
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
analytical standard, for environmental analysis
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
224.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
eCl@ss:
39021102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
grade
analytical standard, for environmental analysis
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder or crystals
technika/technikák
titration: suitable
mp
165-168 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
environmental
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)