Merck
432407
Sigma-Aldrich
Polystyrene-block-polyisoprene-block-polystyrene
styrene 17 wt. %
Szinonimák:
Polystyrene-block-polyisoprene, multi-arm
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH(C6H5)]X[CH2CH=C(CH3)CH2]Y[CH2CH(C6H5)]z
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
beads
Minőségi szint
olvadási index
106 g/10 min (200°C/5.0kg)
molekulatömeg
Mn 1,900
tartalmaz
phenolic as antioxidant
összetétel
styrene, 17 wt. %
keménység
32 (Shore A)
viszkozitás
5 poise, 25 wt. % in toluene(25 °C, Brookfield)(lit.)
oldhatóság
solvents with solubility parameters between 7.7 and 9.4: soluble
sűrűség
0.92 g/mL at 25 °C
elongation
ASTM D 412 - 1,300% (ultimate)
SMILES string
CC(=C)C=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C5H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4-5(2)3/h2-7H,1H2;4H,1-2H2,3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROGIWVXWXZRRMZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Component of hot melt adhesives, sealants, asphalt and oil gels. Modifier for polymers, thermosets and general rubber compounding. Direct molded or extruded auto parts, sporting goods, footware and film.
Tulajdonságok és előnyök
High strength and low viscosity for easy melt and solution processing. High temperature degradation results in cross-linking. Flexible to -65°C. Excellent electrical insulator, resists acids and alkali.
Fizikai forma
Thermoplastic elastomer.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Joseph D Sandt et al.
Advanced healthcare materials, 7(15), e1800293-e1800293 (2018-05-29)
Medical textiles are widely used to exert pressure on human tissues during treatment of post-surgical hematoma, burn-related wounds, chronic venous ulceration, and other maladies. However, the inability to dynamically sense and adjust the applied pressure often leads to suboptimal pressure