Fontos dokumentumok
746991
Polystyrene-block-poly(acrylic acid)
Szinonimák:
Poly(styrene)-block-poly(acrylic acid)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
Mn 27,000-31,000 (polystyrene)
Mn 31,000-37,000 (total)
Mn 4,000-6,000 (poly(acrylic acid))
mp
258-263 °C
PDI
≤1.3
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization is rapidly moving to the forefront in construction of drug and gene delivery vehicles.
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.