Merck
182877
Sigma-Aldrich
Polystyrene-block-polybutadiene-block-polystyrene
styrene 30 wt. %, average Mw ~140,000 by GPC, contains <0.5 wt. % antioxidant
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH(C6H5)]x (CH2CH=CHCH2)y [CH2CH(C6H5)]x
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
chunks
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~140,000 by GPC
tartalmaz
<0.5 wt. % antioxidant
összetétel
styrene, 30 wt. %
belső viszkozitás
1.0(lit.)
sűrűség
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H8.C4H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Polystyrene-block-Polybutadiene-block-Polystyrene Triblock Copolymer Meets Silica: From Modification of Copolymer to Formation of Mesoporous Silica: Describes the preparation of mesoporous silica materials assisted by a PS-b-PB-b-PS triblock copolymer. This work involves functionalizing the copolymer with (3-mercaptopropyl) triethoxysilane via a thiol-ene radical addition, which is then employed to perform sol–gel reactions with tetraethoxysilane, providing insights into the multifunctional capabilities of these materials (R Yu, S Zheng, 2015).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)