Merck
182168
Sigma-Aldrich
Polyisoprene, trans
pellets, 99+% trans-1,4
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH=C(CH3)CH2]n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
form
pellets
átmeneti hőmérséklet
Tg −68 °C
Tm 60 °C
sűrűség
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C=C
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)