Merck
432431
Sigma-Aldrich
Polystyrene-block-poly(ethylene-ran-butylene)-block-polystyrene-graft-maleic anhydride
melt index ~21 g/10 min (230°C/5.0kg)
Szinonimák:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
pellets
Minőségi szint
olvadási index
~21 g/10 min (230°C/5.0kg)
összetétel
maleic anhydride, ~2 wt. %
keménység
75 (Shore A)
viszkozitás
12.5 poise, 15 wt. % in toluene(25 °C, Brookfield)(lit.)
oldhatóság
solvents with solubility parameters between 7.7 and 9.4: soluble
sűrűség
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Nyúlás
ASTM D 412 - 500% (ultimate)
SMILES string
C=C.C=CC=C.O=C1OC(=O)C=C1.C=Cc2ccccc2
Alkalmazás
Component of hot melt adhesives, sealants, asphalt and oil gels. Modifier for polymers, thermosets and general rubber compounding. Direct molded or extruded auto parts, sporting goods, footware and film.
Tulajdonságok és előnyök
Maleic anhydride is grafted on the mid-block to increase compatibility with polar coatings and increase interaction with substrates. More oxidatively stable than unsaturated precursor. Flexible to -80°C.
Fizikai forma
Thermoplastic elastomer.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ramon Tejada-Oliveros et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(1) (2021-01-21)
This research work reports the potential of maleinized linseed oil (MLO) as biobased compatibilizer in polylactide (PLA) and a thermoplastic elastomer, namely, polystyrene-b-(ethylene-ran-butylene)-b-styrene (SEBS) blends (PLA/SEBS), with improved impact strength for the packaging industry. The effects of MLO are compared