Merck
430072
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-butadiene)
butadiene 4 wt. %, melt index 6 g/10 min (200°C/5kg)
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH(C6H5)]x(CH2CH=CHCH2)y
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
pellets
Minőségi szint
olvadási index
6 g/10 min (200°C/5kg)
összetétel
butadiene, 4 wt. %
keménység
105 (Rockwell R, ASTM D 785)
átmeneti hőmérséklet
softening point 103 °C (Vicat, ASTM D 1525)
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C
SMILES string
C=CC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C4H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Molded or extruded into toys, packaging, appliances, communication cassettes, dinnerware and serviceware.
Tulajdonságok és előnyök
Better impact resistance than polystyrene. Amenable to various processing methods. Susceptible to environmental (UV) degradation.
Fizikai forma
High-impact amorphous thermoplastic.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)