Fontos dokumentumok
P9135
Pectin from citrus peel
Galacturonic acid ≥74.0 % (dried basis)
Szinonimák:
Poly-D-galacturonic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
citrus (peels)
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Galacturonic acid, ≥74.0% (dried basis)
szennyeződések
≤10% Moisture
szín
light brown
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
- in the comparative study of physicochemical, rheological and gelling properties of pectin among different extraction method
- in starch suspension for measuring in vitro starch digestibility
- to measure pectinase activity
- in the production of pectinase on solid medium
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg