Fontos dokumentumok
424625
4-Phenylphenol
purified by sublimation, 99%
Szinonimák:
4-Hydroxybiphenyl
Teszt
99%
tisztítva
sublimation
bp
321 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 0.7 g/L at 20 °C
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Ar(24208)
Alkalmazás
- As a reactant in the synthesis of new azobenzene sulfonic acid dopants by diazotized coupling reaction with sulphanilic acid diazonium salt.
- As a starting material in the synthesis of 2,6-poly(4-phenylphenol).
- As a ligand in the synthesis of aluminum (III) bis(2-methyl-8-quninolinato)-4-phenylphenolate (BAlq).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
320.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
160 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)