Fontos dokumentumok
262250
3-Phenylphenol
85%
Szinonimák:
3-Hydroxybiphenyl
Teszt
85%
mp
75-80 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
Oc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBXYXCRCOKCZIT-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)