Merck
P49104
Sigma-Aldrich
Piperonal
99%
Szinonimák:
1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde, 3,4-(Methylenedioxy)benzaldehyde, Heliotropin
Méret kiválasztása
25 G
11 300,00 Ft
100 G
17 200,00 Ft
500 G
55 500,00 Ft
11 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
11 300,00 Ft
100 G
17 200,00 Ft
500 G
55 500,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.13
Beilstein:
131691
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
11 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőznyomás
1 mmHg ( 87 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
bp
264 °C (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SATCULPHIDQDRE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
150.1 °F
Lobbanási pont (C)
65.62 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Michael S Macias et al.
Forensic science international, 195(1-3), 132-138 (2010-01-02)
Currently, in the field of odor detection, there is generally a wider variation in limit of detections (LODs) for canines than instruments. The study presented in this paper introduces an improved protocol for the creation of controlled odor mimic permeation
W H Redd et al.
Journal of magnetic resonance imaging : JMRI, 4(4), 623-626 (1994-07-01)
Fifty-seven outpatients received either heliotropin (a vanillalike scent) with humidified air (n = 20) or humidified air alone (n = 37) via a nasal cannula during magnetic resonance imaging in the diagnostic workup for cancer. Delivery of heliotropin and air
H Hatt et al.
Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), 45(3), 285-291 (1999-07-01)
The human olfactory system can recognize and discriminate a large number of different odorant molecules. The detection of chemically distinct odorants begins with the binding of an odorant ligand to a specific receptor protein on the olfactory neuron cell surface.
K C Nicolaou et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(39), 13110-13119 (2008-09-06)
The molecular design, chemical synthesis, and biological evaluation of two distinct series of platensimycin analogues with varying degrees of complexity are described. The first series of compounds probes the biological importance of the benzoic acid subunit of the molecule, while
Floyd Beckford et al.
Journal of inorganic biochemistry, 105(8), 1019-1029 (2011-06-15)
The synthesis and characterization of a number of organometallic ruthenium(II) complexes containing a series of bidentate thiosemicarbazone ligands derived from piperonal is reported. The structure of compounds have been confirmed by spectroscopic analysis (IR and NMR) as well as X-ray
Cikkek
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?