Merck
421359
Sigma-Aldrich
MERPOL® SH surfactant
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
form
liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
cloud point 48 °C (2 wt. % aqueous solution)
sűrűség
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
12
Alkalmazás
Nonionic, ethylene oxide condensate. General purpose detergent and wetting agent.
Jogi információk
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
96.1 - 100.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
35.6 - 37.8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)