Merck
435546
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine tetrakis(ethoxylate-block-propoxylate) tetrol
Szinonimák:
Tetronic 904
About This Item
Lineáris képlet:
[-CH2N[(-CH2CH2O-)x[-CH2CH(CH3)O-]yH]2]2
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma
suspension
Minőségi szint
felületi feszültség
43 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
viszkozitás
3,870 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
mp
21 °C (DSC at peak)
átmeneti hőmérséklet
cloud point 71-75 °C
sűrűség
1.05 g/mL at 25 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
1.0 - 7.0
SMILES string
N(CCN(CC(OCC(OCCO)C)C)CC(OCC(OCCO)C)C)(CC(OCC(OCCO)C)C)CC(OCC(OCCO)C)C
InChI
1S/C34H72N2O12/c1-27(45-23-31(5)41-15-11-37)19-35(20-28(2)46-24-32(6)42-16-12-38)9-10-36(21-29(3)47-25-33(7)43-17-13-39)22-30(4)48-26-34(8)44-18-14-40/h27-34,37-40H,9-26H2,1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFKFABWTAFNFID-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Terminal secondary tetrahydroxy-functional oligomer.
Alkalmazás
Hard and soft surface cleaners, defoamers in coatings and water treatment. Lubricant in metal working, anti-foaming aid and extender for linear and cross-linked polyesters and polyurethanes.
Tulajdonságok és előnyök
Surface activity is dependent on the EO/PO ratio. Lower foaming, greater defoaming and reduced gelling tendencies relative to Pluronic® surfactants. Terminal secondary hydroxyl groups have lower reactivity and acidity than the primary hydroxyl groups in Pluronic® surfactants.
Jogi információk
Pluronic is a registered trademark of BASF
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>482.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 250 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ivana Gavrilović et al.
Drug testing and analysis, 13(3), 709-719 (2020-10-08)
Quality assurance schemes for drug-screening programmes require access to large quantities of biological matrices for reference or control samples. This presents problems when the availability of a matrix, such as oral fluid (OF) for screening or for confirmatory purposes, limits