Fontos dokumentumok
388866
Brij® 93
average Mn ~357
Szinonimák:
Polyethylene glycol oleyl ether, Polyoxyethylene (2) oleyl ether
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.26 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
molekulatömeg
average Mn ~357
törésmutató
n20/D 1.462 (lit.)
sűrűség
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
4
SMILES string
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>464.0 °F - Equilibrium method
Lobbanási pont (C)
> 240 °C - Equilibrium method
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?