Merck
421308
Sigma-Aldrich
MERPOL® HCS surfactant
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
form
liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
cloud point 90 °C (1.7 wt. % aqueous solution)
sűrűség
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
15
Alkalmazás
Nonionic, ethylene oxide condensate. General purpose detergent and wetting agent.
Jogi információk
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)